Få mere at vide
Cisapride-13C,d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cisapride-13C,d3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29ClFN3O4/c1-30-21-13-19(26)18(24)12-17(21)23(29)27-20-8-10-28(14-22(20)31-2)9-3-11-32-16-6-4-15(25)5-7-16/h4-7,12-13,20,22H,3,8-11,14,26H2,1-2H3,(H,27,29)/t20-,22+/m1/s1/i1+1D3 |