Få mere at vide
Tocris Bioscience™ cis VH 032, amine dihydrochloride
Beskrivelse
cis VH 032, amine dihydrochloride is a negative control for the functionalized VHL ligand VH 032, amine (Cat. No. 6462).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,4S)-1-[(2S)-2-Amino-3,3-dimethyl-butanoyl]-4-hydroxy-N-[[4-(4-methylthiazol-5-yl)phenyl]methyl]pyrrolidine-2-carboxamide dihydrochloride |
| CAS | 2376990-32-6 |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C22H30N4O3S.2HCl |
| Formel vægt | 503.48 |
| Produkttype | Negative Control |
| Renhed | 98% |