Få mere at vide
cis-trismethoxy Resveratrol (Solution in Ethanol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-trismethoxy Resveratrol |
| CAS | 94608-23-8 |
| Molekylær formel | C17 H18 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3,4',5-Trimethoxy-cis-stilbene, (Z)-3,5,4'-Trimethoxystilbene, (Z)-1-(4-Methoxyphenyl)-2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethene, 1,3-Dimethoxy-5-[(1Z)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]benzene, (Z)-1,3-Dimethoxy-5-[2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]-benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18O3/c1-18-15-8-6-13(7-9-15)4-5-14-10-16(19-2)12-17(11-14)20-3/h4-12H,1-3H3/b5-4- |
| SMIL | COc1ccc(\C=C/c2cc(OC)cc(OC)c2)cc1 |
| IUPAC navn | 1,3-dimethoxy-5-[(Z)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.323 |
| Formel vægt | 270.126 |