missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

cis,trans-Sorbic Acid, TRC

Artikelnummer. 30009851
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009851 100 mg
30006637 25 mg
30008877 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009851 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS676898100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5309-57-9
Molekylær formel C6H8O2
Molekylvægt (g/mol) 112.13
Synonym (2Z,4E)-2,4-Hexadienoic acid, 2-cis,4-trans-Hexadienoic acid
IUPAC navn (2Z,4E)-hexa-2,4-dienoic acid
SMIL C\C=C\C=C/C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale cis,trans-Sorbic Acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4-
Formel vægt 112.0524
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.