Få mere at vide
cis-trans-10,11-Epoxy Farnesenic Acid-d3 Methyl Ester (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-trans-10,11-Epoxy Farnesenic Acid-d3 Methyl Ester |
| CAS | 951116-90-8 |
| Molekylær formel | C16H23D3O3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (2Z,6E)-9-(3,3-Dimethyl-2-oxiranyl)-3,7-dimethyl-2,6-nonadienoic Acid Methyl-d3 Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26O3/c1-12(9-10-14-16(3,4)19-14)7-6-8-13(2)11-15(17)18-5/h7,11,14H,6,8-10H2,1-5H3/b12-7+,13-11-/i5D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)\C=C(\C)/CC\C=C(/C)\CCC1OC1(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.39 |
| Formel vægt | 269.207 |