Få mere at vide
cis,trans-(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl Tranexamic Acid-13C2,15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis,trans-(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl Tranexamic Acid-13C2,15N |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H23NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-8-9-4-6-10(7-5-9)11(15)16/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/i8+1,11+1,14+1 |