Få mere at vide
cis-Thiothixene, Lipomed
Artikelnummer. 30460724
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460724 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460724 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMTHT1890FB10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
cis-Thiothixen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiothixene
CAS 3313-26-6
Analyt- eller komponentnavne Thiothixene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C23 H29 N3 O2 S2
Synonym 9 H-Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (9 Z)-, 9 H-Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (Z)-, Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (Z)- (8 CI), Thiothixene, Tiotixene, cis-Thiothixene
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CN(C)S(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3\C(=C\CCN4CCN(C)CC4)\c2c1
IUPAC navn (9 Z)-N,N-dimethyl-9-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyliden]thioxanthen-2-sulfonamid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 443.63
Mængde 10 mg
Formel vægt 443,1701 g/mol