Få mere at vide
cis-tert-butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-tert-butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate |
| CAS | 182628-12-2 |
| Molekylær formel | C13H17NO2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO2/c1-13(2,3)16-12(15)11-10(14-11)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10-11,14H,1-3H3/t10-,11-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)[C@@H]1N[C@@H]1c2ccccc2 |
| IUPAC navn | tert-butyl (2R,3R)-3-phenylaziridine-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.27 |
| Formel vægt | 219.1259 |