Få mere at vide
cis-Terbinafine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-Terbinafine |
| CAS | 78628-81-6 |
| Molekylær formel | C21H25N |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N-[(2Z)-6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynyl]-N-methyl-1-naphthalenemethanamine, (Z)-N-(6,6-dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-1-naphthalenemethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25N/c1-21(2,3)15-8-5-9-16-22(4)17-19-13-10-12-18-11-6-7-14-20(18)19/h5-7,9-14H,16-17H2,1-4H3/b9-5- |
| SMIL | CN(C\C=C/C#CC(C)(C)C)Cc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC navn | (Z)-N,6,6-trimethyl-N-(naphthalen-1-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 291.43 |
| Formel vægt | 291.1987 |