Få mere at vide
cis-Terbinafine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-Terbinafine Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)15-8-5-9-16-22(4)17-19-13-10-12-18-11-6-7-14-20(18)19;/h5-7,9-14H,16-17H2,1-4H3;1H/b9-5-; |
| Formel vægt | 327.1754 |
| Procent renhed | >95% |