Få mere at vide
cis-Stilbene, 97%
Artikelnummer. p-7081776
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11364549
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11924.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 645-49-8 | C14H12 | 180.25 g/mol
cis-Stilbene bruges som fosfor og scintillator. Det bruges hovedsageligt til fremstilling af farvestoffer og optiske blegemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
cis-Stilbene bruges som en fosfor og en scintillator. Det bruges hovedsageligt til fremstilling af farvestoffer og optiske blegemidler.
Opløselighed Ikke
blandbar med vand. Blandbar med ethanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 645-49-8
Molekylær formel C14H12
Molekylvægt (g/mol) 180.25
MDL nummer MFCD00004788
InChI nøgle PJANXHGTPQOBST-QXMHVHEDSA-N
Synonym cis-stilbene, z-stilbene, z-1,2-diphenylethene, cis-1,2-diphenylethylene, isostilbene, cis-diphenylethene, stilbene, z, z-2-phenylethenyl benzene, benzene, 1,1'-1,2-ethenediyl bis-, z, z-1,2-diphenylethylene
PubChem CID 5356785
ChEBI CHEBI:36008
IUPAC navn (Z)-stilben
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-Stilbene
Smeltepunkt 1°C to 2°C
Tæthed 1.04
Kogepunkt 307°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Weak
Brydningsindeks 1.622
Mængde 1 g
Beilstein 1616739
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,8817
Opløselighedsinformation Immiscible with water. Miscible with ethanol.
Formel vægt 180.25
Procent renhed 97%