Få mere at vide
cis-Stilbene, 97%
Artikelnummer. 11473904
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473904 25 g 25g
11364549 1 g 1g
11463904 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473904 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11924.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 645-49-8 | C14H12 | 180.25 g/mol
cis-Stilbene bruges som fosfor og scintillator. Det bruges hovedsageligt til fremstilling af farvestoffer og optiske blegemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
cis-Stilbene bruges som en fosfor og en scintillator. Det bruges hovedsageligt til fremstilling af farvestoffer og optiske blegemidler.
Opløselighed Ikke
blandbar med vand. Blandbar med ethanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 645-49-8
Molekylær formel C14H12
Molekylvægt (g/mol) 180.25
MDL nummer MFCD00004788
InChI nøgle PJANXHGTPQOBST-QXMHVHEDSA-N
Synonym cis-stilbene, z-stilbene, z-1,2-diphenylethene, cis-1,2-diphenylethylene, isostilbene, cis-diphenylethene, stilbene, z, z-2-phenylethenyl benzene, benzene, 1,1'-1,2-ethenediyl bis-, z, z-1,2-diphenylethylene
PubChem CID 5356785
ChEBI CHEBI:36008
IUPAC navn (Z)-stilben
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-Stilbene
Smeltepunkt 1°C to 2°C
Tæthed 1.04
Kogepunkt 307°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Weak
Brydningsindeks 1.622
Mængde 25 g
Beilstein 1616739
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,8817
Opløselighedsinformation Immiscible with water. Miscible with ethanol.
Formel vægt 180.25
Procent renhed 97%