Få mere at vide
cis-Stilbene, 97%
Beskrivelse
cis-Stilbene bruges som fosfor og scintillator. Det bruges hovedsageligt til fremstilling af farvestoffer og optiske blegemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
cis-Stilbene bruges som en fosfor og en scintillator. Det bruges hovedsageligt til fremstilling af farvestoffer og optiske blegemidler.
Opløselighed Ikke
blandbar med vand. Blandbar med ethanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-Stilbene |
| Smeltepunkt | 1°C to 2°C |
| Tæthed | 1.04 |
| Kogepunkt | 307°C |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Lugt | Weak |
| Brydningsindeks | 1.622 |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 1616739 |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Vis mere |