missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ cis-SIM1

Artikelnummer. 18084242
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18084242 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18084242 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7433/2

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Negative control for SIM1 (Cat. No. 7432)

cis-SIM1 is the negative control for SIM1 (Cat. No. 7432).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,N-(11-((2-(((S)-1-((2S,4S)-4-Hydroxy-2-((4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)amino)-2-oxoethoxy)methyl)-11-methyl-3,6,9,13,16,19-hexaoxahenicosane-1,21-diyl)bis(2-((S)-4-(4-chlorophenyl)-2,3,9-tri
CAS 2719051-98-4
Mængde 2 mg
Mål Active Degrader Negative Controls
Molekylær formel C79H98Cl2N14O13S3
Renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.