Få mere at vide
cis-Sertraline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-Sertraline |
| CAS | 79617-95-1 |
| Molekylær formel | C17H17Cl2N |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, rel-(1R,4R)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine, cis-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine, cis-N-Methyl-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthaleneamine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17Cl2N/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3/t12-,17-/m0/s1 |
| SMIL | CN[C@H]1CC[C@@H](C2=CC(Cl)=C(Cl)C=C2)C3=C1C=CC=C3 |
| IUPAC navn | (1S,4S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.23 |
| Formel vægt | 305.07 |