missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

cis-Resveratrol, TRC

Artikelnummer. 17994465
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17994465 5 mg
17941605 10 mg
17914195 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17994465 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR1500055MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 61434-67-1
Molekylær formel C14 H12 O3
Molekylvægt (g/mol) 228.24
Synonym 1,3-Benzenediol, 5-[(1Z)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]-, 1,3-Benzenediol, 5-[2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]-, (Z)-, 5-[(1Z)-2-(4-Hydroxyphenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol, (Z)-Resveratrol, cis-Resveratrol
IUPAC navn 5-[(Z)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]benzene-1,3-diol
SMIL Oc1ccc(\C=C/c2cc(O)cc(O)c2)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale cis Resveratrol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1-
Formel vægt 228.0786
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.