missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

cis-Resveratrol 3-O-Beta-D-Glucuronide (contains up to 15% trans isomer), TRC

Artikelnummer. 30136705
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136705 10 mg
30012288 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136705 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR15001010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 387372-23-8
Molekylær formel C20 H20 O9
Molekylvægt (g/mol) 404.37
Synonym Cis-Resveratrol-B-O-B-D-Glucuronide
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[3-hydroxy-5-[(Z)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenoxy]oxane-2-carboxylic acid
SMIL O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](Oc2cc(O)cc(\C=C/c3ccc(O)cc3)c2)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale cis-Resveratrol 3-O-beta-D-Glucuronide
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H20O9/c21-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(22)9-14(8-11)28-20-17(25)15(23)16(24)18(29-20)19(26)27/h1-9,15-18,20-25H,(H,26,27)/b2-1-/t15-,16-,17+,18-,20+/m0/s1
Formel vægt 404.1107
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.