missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

cis-Piceatannol, TRC

Artikelnummer. 30423676
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423676 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423676 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP4362955MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale cis-Piceatannol
CAS 106325-86-4
Molekylær formel C14H12O4
Mængde 5 mg
Synonym 4-[(1Z)-2-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethenyl]-1,2-benzenediol
InChI formel InChI=1S/C14H12O4/c15-11-5-10(6-12(16)8-11)2-1-9-3-4-13(17)14(18)7-9/h1-8,15-18H/b2-1-
SMIL OC1=CC(O)=CC(/C=C\C2=CC=C(O)C(O)=C2)=C1
Molekylvægt (g/mol) 244.24
Formel vægt 244.0736
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.