missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(+)-cis-Permethrinic Acid, TRC

Artikelnummer. 30417595
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417595 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417595 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP287710500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (+)-cis-Permethrinic Acid
CAS 55667-40-8
Molekylær formel C8H10Cl2O2
Mængde 500 mg
Synonym (+)-cis-Cypermethric Acid, (+)-cis-Permethrinic Acid, (1R)-(+)-cis-Permethric Acid, 1R-cis-Permethric Acid, 1R-cis-Permethrinic Acid, (1R-cis)-3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid, (1R,3R)-3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H10Cl2O2/c1-8(2)4(3-5(9)10)6(8)7(11)12/h3-4,6H,1-2H3,(H,11,12)/t4-,6-/m0/s1
SMIL OC([C@@H]1[C@H](/C=C(Cl)\Cl)C1(C)C)=O
IUPAC navn (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 209.07
Formel vægt 208.01
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.