Få mere at vide
cis-Permethrin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-Permethrin |
| CAS | 61949-76-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C21 H20 Cl2 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Cyclopropanecarboxylic acid','3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-','(3-phenoxyphenyl)methyl ester','(1R,3R)-rel-, Cyclopropanecarboxylic acid','3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-','(3-phenoxyphenyl)methyl ester','cis-, (±)-cis-FMC 33297, (±)-cis-Permethrin, 1RS,cis-Permethrin, Cispermethrin, FMC 35171, NRDC 148, cis-Permethrin |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20Cl2O3/c1-21(2)17(12-18(22)23)19(21)20(24)25-13-14-7-6-10-16(11-14)26-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17,19H,13H2,1-2H3/t17-,19-/m0/s1 |
| SMIL | CC1(C)[C@@H](C=C(Cl)Cl)[C@H]1C(=O)OCc2cccc(Oc3ccccc3)c2 |
| IUPAC navn | (3-phenoxyphenyl)methyl (1R,3R)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 391.29 |
| Vis mere |