Få mere at vide
cis-Norbornen-exo-2,3-dicarboxylanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30412425
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30412425 5 g
1 options
Artikelnummer. 30412425 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN6612605G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-Norbornene-exo-2,3-dicarboxylic Anhydride
CAS 2746-19-2
Molekylær formel C9H8O3
Mængde 5 g
Synonym (3aR,4R,7S,7aS)-rel-3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, Himic Anhydride, exo-3,6-Methylene-1,2,3,6-tetrahydrophthalic Anhydride, exo-3,6-Methylene-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic Anhydride, exo-5-Norbornene-1,2-dicarboxylic Anhydride, NSC 110659
InChI formel InChI=1S/C9H8O3/c10-8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(11)12-8/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6+,7-
SMIL O=C1OC(=O)[C@H]2[C@H]3C[C@H](C=C3)[C@@H]12
Molekylvægt (g/mol) 164.16
Formel vægt 164.0473