Få mere at vide
cis-nonachlor, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15236216 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
1 mL
Emballage:
2 ml ravfarvet forskåren glasampul
Pakningsstørrelse:
1ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15236216
Brand: SPEX Certiprep S2765
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
cis-Nonachlor5103-73-11000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-Nonachlor
CAS 5103-73-1, 67-56-1
CAS min % 0.1, 99.9
CAS Max % 0.1, 99.9
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
Molekylær formel C10H5Cl9
Mængde 1 mL
Synonym cis-nonachlor, cis-nonachlor solution, cis-nonachlor standard, trans-nonachlor solution, trans-nonachlor standard, cis-nonachlor 10 microg/ml in cyclohexane, cis-nonachlor 100 microg/ml in isooctane, trans-nonachlor 10 microg/ml in cyclohexane, trans-nonachlor 100 microg/ml in cyclohexane, cis-nonachlor solution, 100 mug/ml in hexane, analytical standard
InChI nøgle OCHOKXCPKDPNQU-MSFPVELZSA-N
SMIL C12C(C(C(C1Cl)Cl)Cl)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Molekylvægt (g/mol) 444.2
PubChem CID 12313426
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-Nonachlor
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: methanol
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug