Få mere at vide
(±)-cis-Nerolidol 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327967
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327967 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30327967 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15503030ME100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-Nerolidol
CAS 3790-78-1
Analyt- eller komponentnavne cis-Nerolidol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H26 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-, (6Z)-, 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-, (Z)- (8CI), (6Z)-3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol, (Z)-Nerolidol, (±)-cis-Nerolidol, cis-Nerolidol
InChI formel InChI=1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3/b14-11-
SMIL CC(=CCC\C(=C/CCC(C)(O)C=C)\C)C
IUPAC navn (6Z)-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 222.37
Mængde 1 ml
Formel vægt 222.1984 g/mol