missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
cis-Ned-19 Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-Ned-19 Methyl Ester |
| CAS | 1137264-04-0 |
| Molekylær formel | C31H33FN4O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (1R,3R)-1-[3-[[4-(2-Fluorophenyl)-1-piperazinyl]methyl]-4-methoxyphenyl]-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C31H33FN4O3/c1-38-28-12-11-20(17-21(28)19-35-13-15-36(16-14-35)27-10-6-4-8-24(27)32)29-30-23(18-26(34-29)31(37)39-2)22-7-3-5-9-25(22)33-30/h3-12,17,26,29,33-34H,13-16,18-19H2,1-2H3/t26-,29-/m0/s1 |
| SMIL | COC([C@@H]1CC2=C(NC3=CC=CC=C32)[C@H](C4=CC(CN5CCN(C6=C(C=CC=C6)F)CC5)=C(C=C4)OC)N1)=O |
| IUPAC navn | methyl (1S,3S)-1-(3-((4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl)methyl)-4-methoxyphenyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 528.62 |
| Formel vægt | 528.25 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?