Få mere at vide
cis-N-Boc-4-cyano-L-proline methyl ester, 97%
Artikelnummer. 15419527
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15419527 250 mg 250mg
15409527 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15419527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52783.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 487048-28-2 | C12H18N2O4 | 254.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 487048-28-2
Molekylær formel C12H18N2O4
Molekylvægt (g/mol) 254.29
MDL nummer MFCD03787928
InChI nøgle GHLKJIQVORAVHE-BDAKNGLRSA-N
Synonym n-boc-cis-4-cyano-l-proline methyl ester, 2s,4s-1-tert-butyl 2-methyl 4-cyanopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-cis-4-cyano-l-proline methyl ester, 1-tert-butyl 2-methyl 2s,4s-4-cyanopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-cyano-, 1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester, 2s,4s, 1,2-pyrrolidinedicarboxylicacid, 4-cyano-, 1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester, 2s,4s, cis-n-boc-4-cyano-l-proline methyl ester 250mg, 2s,4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-cyano-2-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4s-4-cyano-1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid 1-tert-butyl 2-methyl ester, 1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid,4-cyano-,1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester, 2s,4s
PubChem CID 17750454
IUPAC navn 1-O-tert-butyl-2-O-methyl (2S,4S)-4-cyanopyrrolidin-1,2-dicarboxylat
SMIL COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](CN1C(=O)OC(C)(C)C)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-N-Boc-4-cyano-L-proline methyl ester
Mængde 250 mg
Formel vægt 254.29
Procent renhed 97%