Få mere at vide
Tocris Bioscience™ cis MZ 1
Beskrivelse
Negative Control for MZ 1 (Cat. No. 6154)
cis MZ 1 is a negative Control for MZ1 (Cat.No. 6154). Exhibits no significant VHL binding affinity.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 1797406-72-4 |
| Mængde | 5 mg |
| Mål | Bromodomain |
| Molekylær formel | C49H60ClN9O8S2 |
| Formel vægt | 1002.64g/mol |
| Produkttype | PROTAC Controls |
For Research Use Only