Få mere at vide
cis Lacidipine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis Lacidipine |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H33NO6/c1-8-31-24(29)21-16(3)27-17(4)22(25(30)32-9-2)23(21)19-13-11-10-12-18(19)14-15-20(28)33-26(5,6)7/h10-15,23,27H,8-9H2,1-7H3/b15-14- |
| Formel vægt | 455.2308 |