Få mere at vide
cis-L-3-Hydroxyproline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-L-3-Hydroxyproline |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO3/c7-3-1-2-6-4(3)5(8)9/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1 |
| Mængde | 25 mg |
| Formel vægt | 131.0582 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |