Få mere at vide
cis-Hydroxy Perhexiline (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-Hydroxy Perhexiline(Mixture of Diastereomers) |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H35NO/c21-18-11-9-16(10-12-18)19(15-6-2-1-3-7-15)14-17-8-4-5-13-20-17/h15-21H,1-14H2/t16-,17?,18+,19? |
| Formel vægt | 293.2719 |