Få mere at vide
cis-heptachlor epoxid, TRC
Artikelnummer. 30404473
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30404473 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30404473 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2657001MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)
CAS 1024-57-3
Molekylær formel C10 H5 Cl7 O
Mængde 1 mg
Synonym (1aR,1bS,2R,5S,5aR,6S,6aR)-rel-2,3,4,5,6,7,7-Heptachloro-1a,1b,5,5a,6,6a-hexahydro-2,5-methano-2H-indeno[1,2-b]oxirene, (1aα,1bβ,2α,5α,5aβ,6β,6aα)-2,3,4,5,6,7,7-Heptachloro-1a,1b,5,5a,6,6a-hexahydro-2,5-methano-2H-indeno[1,2-b]oxirene, 1,4,5,6,7,8,8-Heptachloro-2,3-epoxy-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindan, (±)-cis-Heptachlor epoxide, ENT 25584, Epoxyheptachlor, GPKh epoxide, HCE, HE, Hepox, Heptachlor cis-epoxide, Heptachlor epoxide, Heptachlor epoxide B, Heptachlor exo-epoxide, Heptepoxide, Velsicol 53CS17, cis-Heptachlor epoxide
InChI formel InChI=1S/C10H5Cl7O/c11-3-1-2(4-5(3)18-4)9(15)7(13)6(12)8(1,14)10(9,16)17/h1-5H/t1-,2+,3+,4-,5+,8+,9-/m0/s1
SMIL Cl[C@H]1[C@H]2O[C@H]2[C@H]3[C@@H]1[C@@]4(Cl)C(=C(Cl)[C@]3(Cl)C4(Cl)Cl)Cl
Molekylvægt (g/mol) 389.32
Formel vægt 385.816