Få mere at vide
cis-Entacapone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2Z)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide |
| CAS | 145195-63-7 |
| Molekylær formel | C14 H15 N3 O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2Z)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide, Entacapone Imp. A (EP), 2-Propenamide, 2-cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethyl-, (2Z)-, 2-Propenamide, 2-cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethyl-, (Z)-, (2Z)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethyl-2-propenamide, (Z)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethyl-2-propenamide, (Z)-Entacapone, cis-Entacapone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N3O5/c1-3-16(4-2)14(20)10(8-15)5-9-6-11(17(21)22)13(19)12(18)7-9/h5-7,18-19H,3-4H2,1-2H3/b10-5- |
| SMIL | CCN(CC)C(=O)\C(=C/c1cc(O)c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])\C#N |
| IUPAC navn | (Z)-2-cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 305.29 |
| Formel vægt | 305.1012 |