Få mere at vide
cis-Dispiro[cyclohexane-1,3'-[1,2,4]trioxolane-5',2' '-tricyclo[3.3.1.13,7]decane]-4-acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-Dispiro[cyclohexane-1,3'-[1,2,4]trioxolane-5',2''-tricyclo[3.3.1.13,7]decane]-4-acetic Acid |
| CAS | 774597-74-9 |
| Molekylær formel | C18H26O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | OZ 78 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26O5/c19-16(20)10-11-1-3-17(4-2-11)21-18(23-22-17)14-6-12-5-13(8-14)9-15(18)7-12/h11-15H,1-10H2,(H,19,20)/t11-,12-,13+,14-,15+,17+,18? |
| SMIL | OC(=O)C[C@@H]1CC[C@@]2(CC1)OOC3(O2)[C@H]4C[C@@H]5C[C@@H](C[C@H]3C5)C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 322.4 |
| Formel vægt | 322.178 |