Få mere at vide
cis-Dimethylacetildenafil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Des-N-Ethyl 3,5-Dimethylacetildenafil |
| CAS | 1417999-76-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C25 H34 N6 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (3R,5S)-Dimethylacetildenafil |
| InChI formel | InChI=1S/C25H34N6O3/c1-6-8-19-22-23(30(5)29-19)25(33)28-24(27-22)18-11-17(9-10-21(18)34-7-2)20(32)14-31-12-15(3)26-16(4)13-31/h9-11,15-16,26H,6-8,12-14H2,1-5H3,(H,27,28,33)/t15-,16+ |
| SMIL | C(CC)C=1C2=C(C(=O)N=C(N2)C3=C(OCC)C=CC(C(CN4C[C@@H](C)N[C@@H](C)C4)=O)=C3)N(C)N1 |
| IUPAC navn | 5-(5-(2-((3R,5S)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl)acetyl)-2-ethoxyphenyl)-1-methyl-3-propyl-1,4-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 466.58 |
| Vis mere |