Få mere at vide
(+)-cis-Diltiazem-d3 HCl (acetoxy-d3), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-cis-Diltiazem-d3 HCl (acetoxy-d3) |
| CAS | 1217860-13-3 |
| Molekylær formel | C22 D3 H23 N2 O4 S . Cl H |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2S,3S)-3-(Acetyloxy-d3)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one hydrochloride (1:1), Diltiazem-d3 hydrochloride, (+)-cis-Diltiazem-d3 hydrochloride, Diltiazem-D3 (acetyl-D3) hydrochloride, (+)-cis-Diltiazem-d3 HCl (acetoxy-d3) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26N2O4S.ClH/c1-15(25)28-20-21(16-9-11-17(27-4)12-10-16)29-19-8-6-5-7-18(19)24(22(20)26)14-13-23(2)3;/h5-12,20-21H,13-14H2,1-4H3;1H/t20-,21+;/m1./s1/i1D3; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])([2H])C(=O)O[C@@H]1[C@@H](Sc2ccccc2N(CCN(C)C)C1=O)c3ccc(OC)cc3 |
| IUPAC navn | [(2S,3S)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-3-yl] 2,2,2-trideuterioacetate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 453.9973 |
| Formel vægt | 453.1568 |