Få mere at vide
cis-Diethyl Stilbestrol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-Diethylstilbestrol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,19-20H,3-4H2,1-2H3/b18-17- |
| Formel vægt | 268.1463 |
| Procent renhed | >95% |