Få mere at vide
cis-Dichlorodiamineplatinum(II), 99.99%, (trace metal basis)
Artikelnummer. 10791155 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10791155 1 g Glasflaske 1g
10246680 250 mg Glasflaske 250mg
10371614 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10791155 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 193760010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 15663-27-1 | Cl2H6N2Pt | 300.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15663-27-1
Molekylær formel Cl2H6N2Pt
Molekylvægt (g/mol) 300.04
MDL nummer MFCD00011623
InChI nøgle BSJGASKRWFKGMV-UHFFFAOYSA-L
Synonym cis-DDP
IUPAC navn dichlorplatinumbis(ylium)diamin
SMIL N.N.Cl[Pt++]Cl
Spécification
Kemisk navn eller materiale cis-Dichlorodiamineplatinum(II)
Smeltepunkt 277.0°C
Navn note 99.99%
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 64.0 to 66% (Pt)
Lineær formel Pt(NH3)2Cl2
Merck Index 15, 2316
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.25g/100mL (25°C)
Formel vægt 300.05
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • cis-Dichlorodiamineplatinum(II)
Mention d'avertissement
  • Fare
Catégorie de danger
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Mention de danger
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Conseils de prudence
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.