Få mere at vide
cis-dichlorbis(triethylphosphin)platin(II), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486295
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15486295 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 15486295 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039284.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15692-07-6 | C12H30Cl2P2Pt | 502.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-Dichlorobis(triethylphosphine)platinum(II)
CAS 15692-07-6
Smeltepunkt 139°C to 142°C
Molekylær formel C12H30Cl2P2Pt
MDL nummer MFCD00058821
Mængde 500 mg
Følsomhed Hygroscopic
Synonym cis-dichlorobis triethylphosphine platinum ii, et3p 2ptcl2, trans-dichlorobis triethylphosphine platinum ii, cis-bis triethylphosphine platinum dichloride, bis triethylphosphine platinum dichloride, cis-bis triethylphosphine platinum cento chloride, dichlorobis triethylphosphine platinum ii, cis-bis triethylphosphine platinum ii chloride
InChI nøgle WPWLTKRUFHHDLP-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Cl-].[Cl-].[Pt++].CCP(CC)CC.CCP(CC)CC
IUPAC navn dichlorplatin; triethylphosphan
Molekylvægt (g/mol) 502.30
PubChem CID 11027520
Formel vægt 502.32
Fysisk form Pulver