Få mere at vide
cis-dichlorobis(diethylsulfid)platin(II), Pt 43,0% min
Artikelnummer. 11395978
Skift visning
Mængde:
0.5 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11395978 0.5 g 0.5g
11305988 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395978 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010482.02
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Hydrogenering | CAS: 15442-57-6 | C8H20Cl2PtS2 | 446,35 g/mol
Hydrogenering
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15442-57-6
Molekylær formel C8H20Cl2PtS2
Molekylvægt (g/mol) 446.35
MDL nummer MFCD00050943
InChI nøgle RFSLRYGKHBDFGC-UHFFFAOYSA-L
Synonym cis-dichlorobis diethylsulfide platinum ii, cis-dichlorobis diethyl sulfide platinum ii, dichloroplatinum, ethylsulfanylethane, trans-dichlorobis diethylsulfide platinum ii, cis-bis diethyl sulfide platinum ii chloride, dichlorobis 1,1'-thiobis ethane platinum, platinum, dichlorobis 1,1'-thiobis ethane, dichloroplatinum; ethylsulfanylethane, ethylsulfanyl ethane-dichloroplatinum 2:1
PubChem CID 167183
SMIL Cl[Pt++]Cl.CCSCC.CCSCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-Dichlorobis(diethylsulfide)platinum(II)
Mængde 0.5 g
Opløselighedsinformation Opløselig i acetone, alkohol og benzen
IUPAC navn dichlorplatin;ethylsulfanylethan
Formel vægt 446.37
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 43.7%
Fysisk form Krystallinsk