Få mere at vide
cis-Diamminedinitratoplatinum, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-Diamminedinitratoplatinum |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2NO3.2H3N.Pt/c2*2-1(3)4;;;/h;;2*1H3;/q2*-1;;;+2 |
| Formel vægt | 352.9935 |