Få mere at vide
cis-Diamminedichlorplatin(II), Pt 64,5% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335978
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11335978 1 g 1g
11325978 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11335978 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010471.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Potent anticancermiddel, der blokerer DNA-syntese.
Da de er et potent anticancermiddel, der blokerer DNA-syntese, bruges de farmaceutiske præparater i kemoterapi. Første medlem af platinholdige kræftlægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15663-27-1
Molekylær formel Cl2H6N2Pt
Molekylvægt (g/mol) 300.04
MDL nummer MFCD00011623
InChI nøgle BSJGASKRWFKGMV-UHFFFAOYSA-L
Synonym Cisplatin
IUPAC navn dichlorplatinumbis(ylium)diamin
SMIL N.N.Cl[Pt++]Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-Diamminedichloroplatinum(II)
Smeltepunkt 270°C (decomposition)
Navn note Potent anticancer agent that blocks DNA synthesis
Farve Gul
Fysisk form Micro-crystals
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in DMF. Insoluble in most common solvents
Formel vægt 300.06
Lugt Odorless
Udseende Yellow micro crystals