missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

cis-Diammine-diiodo Platinum II, TRC

Artikelnummer. 30354977
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354977 250 mg
30361400 500 mg
30360388 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354977 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD416260250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 13841-96-8
Molekylær formel H6I2N2Pt
Molekylvægt (g/mol) 482.95
Synonym Diamminediiodo-platinum, Diamminediiodoplatinum
SMIL I[Pt-2]([NH3+])([NH3+])I

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale cis-Diammine-diiodo Platinum II
Mængde 250 mg
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.