Få mere at vide
cis-decahydro-2a,4a,6a,8a-tetraazacyclopent[fg]acenaphthylen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356939
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11356939 1 g 1g
15427625 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356939 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26815.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 79236-92-3 | C10H18N4 | 194.282 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79236-92-3
Molekylær formel C10H18N4
Molekylvægt (g/mol) 194.282
MDL nummer MFCD09263319
InChI nøgle YSPZOYMEWUTYDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cis-glyoxal-cyclen, 2a,4a,6a,8a-decahydrotetraazacyclopent fg acenaphthylene, cis-decahydro-2a,4a,6a,8a-tetraazacyclopent fg acenaphthylene, cyclen cis-glyoxal derivative, 1,1':3,3'-diethano-2,2'-biimidazolidine, decahydro-2a,4a,6a,8a-tetraazacyclopenta fg acenaphthylene, cis-decahydro-2a,4a,6a,8a-tetraazacyclopent fg acena, 1,4,7,10-tetraazatetracyclo-5,5,2,04,13,010,14 tetradecane, 1,4,7,10-tetraazatetracyclo-5,5,2,04.13,010.14 tetradecane, 4aalpha,8abeta-1,8:4,5-diethanodecahydro-1,4,5,8-tetraazanaphthalene
PubChem CID 9794169
SMIL C1CN2CCN3CCN4C3C2N1CC4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-Decahydro-2a,4a,6a,8a-tetraazacyclopent[fg]acenaphthylene
Smeltepunkt 29 °C til 31 °C
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 194.28