Få mere at vide
cis-cycloocten, 95%, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11974431 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11974431 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10011800 250 mL Glasflaske 250ml
10255530 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11974431 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154860025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 931-87-3 | C8H14 | 110.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 931-87-3
Molekylær formel C8H14
Molekylvægt (g/mol) 110.20
MDL nummer MFCD00001753
InChI nøgle URYYVOIYTNXXBN-UPHRSURJSA-N
Synonym cis-cyclooctene, z-cyclooctene, cyclooctene, z, cyclooctene, 1z, cyclooct-1-ene, e-cyclooctene, 1-cyclooctene #, 1z-cyclooctene, 7z-cyclooctene, ar,e-cyclooctene
PubChem CID 638079
SMIL C1CCC\C=C/CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-Cyclooctene
Smeltepunkt -16.0°C
Farve Farveløs til Brun
Tæthed 0.8400g/mL
Kogepunkt 145.0°C to 146.0°C
Flammepunkt 25°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C8H14
Brydningsindeks 1.4680 to 1.4710
Mængde 2.5 L
Specifik vægtfylde 0.84
Opløselighedsinformation Solubility in water: <0.1g/L (20°C)
IUPAC navn (Z)-cycloocten
Stabilisator 100 to 200ppm irganox 1076 FD
Viskositet 1.89 mPa.s (20°C)
Formel vægt 110.2
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske