Få mere at vide
cis-Cyclooctene, 95%, stab.
Artikelnummer. 11445553
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
50ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445553 100 mL 100ml
11374549 50 mL 50ml
11384549 250 mL 250ml
11455553 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11445553 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13477.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 931-87-3 | C8H14 | 110.20 g/mol
cis-cycloocten bruges som en fortrængt ligand i chlorobis(cycloocten)rhodiumdimer og chlorobis(cycloocten)iridiumdimer i organometallisk kemi. Det fungerer som en monomer, der bruges i syntetisk kemi. Det bruges til at fremstille 1-chlor-4-(trichlormethyl)cyclooctan ved reaktion med carbontetrachlorid under anvendelse af dichlortris(triphenylphosphin) ruthenium(II) som katalysator. Yderligere bruges det til at studere alkenerne kemisorberet på silicium (100) ved scanning tunneling mikroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
cis-cycloocten anvendes som en fortrængt ligand i chlorobis(cycloocten)rhodiumdimer og chlorobis(cycloocten)iridiumdimer i organometallisk kemi. Det fungerer som en monomer, der bruges i syntetisk kemi. Det bruges til at fremstille 1-chlor-4-(trichlormethyl)cyclooctan ved reaktion med carbontetrachlorid under anvendelse af dichlortris(triphenylphosphin) ruthenium(II) som katalysator. Yderligere bruges det til at studere alkenerne kemisorberet på silicium (100) ved scanning tunneling mikroskopi.
Opløselighed
Blandbar med alkohol og æter. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 931-87-3
Molekylær formel C8H14
Molekylvægt (g/mol) 110.20
MDL nummer MFCD00001753
InChI nøgle URYYVOIYTNXXBN-UPHRSURJSA-N
Synonym cis-cyclooctene, z-cyclooctene, cyclooctene, z, cyclooctene, 1z, cyclooct-1-ene, e-cyclooctene, 1-cyclooctene #, 1z-cyclooctene, 7z-cyclooctene, ar,e-cyclooctene
PubChem CID 638079
SMIL C1CCC\C=C/CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-Cyclooctene
Navn note stabilized
Smeltepunkt -16°C
Tæthed 0.848
Kogepunkt 145°C to 146°C
Flammepunkt 25°C (77°F)
Lugt Recognizable
Brydningsindeks 1.47
Mængde 100 mL
FN nummer UN3295
Beilstein 1280166
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water.
IUPAC navn cycloocten
Formel vægt 110.2
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-Cyclooctene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (Z)-Cyclooctene