missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

cis-Cyclohexane-1,2-dimethanol Dimethanesulfonate, TRC

Artikelnummer. 30361831
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361831 50 mg
30360575 250 mg
30356345 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30361831 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC54642050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 66347-68-0
Molekylær formel C10H20O6S2
Molekylvægt (g/mol) 300.38
Synonym (1R,2S)-Cyclohexane-1,2-diylbis(methylene) Dimethanesulfonate, NSC 170782, (1R,2S)-rel-1,2-Cyclohexanedimethanol Dimethanesulfonate
IUPAC navn [2-(methylsulfonyloxymethyl)cyclohexyl]methyl methanesulfonate
SMIL CS(=O)(=O)OC[C@@H]1CCCC[C@@H]1COS(=O)(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale cis-Cyclohexane-1,2-dimethanol Dimethanesulfonate
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H20O6S2/c1-17(11,12)15-7-9-5-3-4-6-10(9)8-16-18(2,13)14/h9-10H,3-8H2,1-2H3
Formel vægt 300.0701
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.