Få mere at vide
cis-Clomiphene Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30007805
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007805 5 mg
30006260 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30007805 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC5870305MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14158-66-8
Molekylær formel C26H29Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 442.42
Synonym Triethylamine, 2-[p-(2-chloro-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]-, hydrochloride, (Z)- (8CI), 2-[4-[(1Z)-2-Chloro-1,2-diphenylethenyl]phenoxy]-N,N-diethylethanamine hydrochloride, (Z)-Clomiphene hydrochloride, cis-Clomifene hydrochloride, cis-Clomiphene hydrochloride, Zuclomifene hydrochloride, Zuclomiphene hydrochloride
IUPAC navn 2-[4-[(Z)-2-chloro-1,2-diphenylethenyl]phenoxy]-N,N-diethylethanamine;hydrochloride
SMIL Cl.CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)\C(=C(/Cl)\c2ccccc2)\c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-Clomiphene Hydrochloride
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C26H28ClNO.ClH/c1-3-28(4-2)19-20-29-24-17-15-22(16-18-24)25(21-11-7-5-8-12-21)26(27)23-13-9-6-10-14-23;/h5-18H,3-4,19-20H2,1-2H3;1H/b26-25-;
Formel vægt 441.1626