Få mere at vide
cis,cis-Muconic acid, 98%
Artikelnummer. 10414725 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10414725 10 g Glasflaske 10g
10053400 2.5 g Glasflaske 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10414725 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 297760100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1119-72-8 | C6H6O4 | 142.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1119-72-8
Molekylær formel C6H6O4
Molekylvægt (g/mol) 142.11
MDL nummer MFCD00085266
InChI nøgle TXXHDPDFNKHHGW-ZPUQHVIOSA-N
Synonym cis,cis-muconic acid, 2z,4z-hexa-2,4-dienedioic acid, cis,cis-muconate, unii-2g78tuq51g, cis,cis-2,4-hexadienedioic acid, 2,4-hexadienedioic acid, z,z, 2z,4z-hexadienedioic acid, cis,cis-hexadienedioate, z,z-2,4-hexadienedioic acid, 2,4-hexadienedioic acid
PubChem CID 5280518
ChEBI CHEBI:16508
SMIL OC(=O)\C=C\C=C\C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis, cis-Muconic acid
Smeltepunkt 194°C to 195°C
Farve Beige-gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HO2CCH=CHCH=CHCO2H
Mængde 10 g
Merck Index 15, 6385
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble in boiling water. Other solubilities: sparingly soluble in diethyl ether
IUPAC navn (2Z,4Z)-hexa-2,4-diendisyre
Formel vægt 142.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver