Få mere at vide
cis, cis-1,5-cyclooctadien, 99%, stab. med 50-200 ppm Irganox 1076
Artikelnummer. 11474697
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Packungsgröße
11474697 250 mL 250ml
11464697 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11474697 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21196.AK
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1552-12-1 | C8H12 | 108,184 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1552-12-1
Molekylær formel C8H12
Molekylvægt (g/mol) 108.184
MDL nummer MFCD00001752
InChI nøgle VYXHVRARDIDEHS-QGTKBVGQSA-N
Synonym 1,5-cyclooctadiene, cycloocta-1,5-diene, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cyclooctadiene z,z, 1z,5z-cyclooctadiene, z,z-cycloocta-1,5-diene, 1-cis,5-cis-cyclooctadiene, unii-1e1vvd385z, cis,cis-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cod
PubChem CID 82916
IUPAC navn (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-dien
SMIL C1CC=CCCC=C1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale cis, cis-1, 5-Cyclooctadiene
Navn note Stik. Med 50-200 ppm Irganox 1076
Smeltepunkt °C til 70 °C
Tæthed 0.880
Kogepunkt 151 °C til 152 °C
Flammepunkt 32 °C (89 °F)
Analyseprocentområde 0.99
Brydningsindeks 1.494
Mængde 250 mL
FN nummer UN2520
Beilstein 1209288
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 108.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.