Få mere at vide
cis-Carbamazepin-10,11-dihydro-10,11-dihydroxid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325578
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325578 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325578 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10968520AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-10,11-Dihydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine
CAS 58955-94-5
Analyt- eller komponentnavne cis-10,11-Dihydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15H14N2O3
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
SMIL NC(=O)N1c2ccccc2[C@H](O)[C@H](O)c3ccccc13
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 270.28
Mængde 1 ml