Få mere at vide
cis-Capsaicin, TRC
Artikelnummer. 30134393
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134393 100 mg
30135810 50 mg
30006476 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134393 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC175690100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25775-90-0
Molekylær formel C18 H27 N O3
Molekylvægt (g/mol) 305.41
Synonym (6Z)-N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methyl-6-nonenamide, 6-Nonenamide, 8-methyl-N-vanillyl-, (Z)- (8CI), 6-Nonenamide, N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methyl-, (Z)-, (Z)-8-Methyl-N-vanillyl-6-nonenamide, (Z)-Capsaicin, Capsaicin, cis-, Civamide, Zucapsaicin, cis-Capsaicin
IUPAC navn (Z)-N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methylnon-6-enamid
SMIL COc1cc(CNC(=O)CCCC\C=C/C(C)C)ccc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zucapsaicin
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6-
Formel vægt 305.1991